Merck
695114
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
sublimed grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Ravatite, [3]Helicene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
1905428
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
crystals
powder and chunks
tubes
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Klucz InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phenanthrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) which consists of three benzene rings that are prepared by Bardhan-Sengupta phenanthrene synthesis. Its properties include low volatility, high toxicity and resistance to microbial biodegradation.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biodegradation of phenanthrene in river sediment
Yuan SY, et al.
Chemosphere, 43(3), 273-278 (2001)
Bardhan-Sengupta Synthesis
Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents (2010)
Phenanthrene (2012)
Raïssa Kom Regonne et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 180, 145-151 (2013-06-19)
Efficient bioremediation of PAH-contaminated sites is limited by the hydrophobic character and poor bioavailability of pollutants. In this study, stable isotope probing (SIP) was implemented to track bacteria that can degrade PAHs adsorbed on hydrophobic sorbents. Temperate and tropical soils
Geoffrey Marchal et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 181, 200-210 (2013-07-23)
Sorption of PAHs to carbonaceous soil amendments reduces their dissolved concentrations, limiting toxicity but also potentially biodegradation. Therefore, the maximum abiotic desorption of freshly sorbed phenanthrene (≤5 mg kg(-1)) was measured in three soils amended with activated carbon (AC), biochar
Produkty
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
695114-5G4061832779638
695114-1G4061832779621