Merck
745529
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-4-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
13C Labeled 4-Heptyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC8H18O2
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCC[13CH](OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i9+1
Klucz InChI
JPXGPRBLTIYFQG-QBZHADDCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)