Kluczowe dokumenty
745464
Sulfolane-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
Tetrahydrotiofen 1,1-ditlenek-d8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D8O2S
Masa cząsteczkowa:
128.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(C1([2H])[2H])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
HXJUTPCZVOIRIF-SVYQBANQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Melanie A Rehder Silinski et al.
Journal of analytical toxicology, 43(6), 477-481 (2019-05-03)
Sulfolane is an industrial solvent commonly used for extraction of aromatic hydrocarbons in the oil refining process, as well in the purification of natural gas. Its wide use and high solubility in water has led to contamination of groundwater. The