Merck
744808
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥97% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97% (GC)
Formularz
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98% (GC)
ciąg SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
Klucz InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)