Merck
513954
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
Synonim(y):
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD=CDCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
tw
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Noelia Cambeiro-Pérez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2701-2701 (2018-12-14)
There are strong evidences that probiotics influence the immune status of the host, in a strain-specific manner, acting in the gastrointestinal tract. On the hypothesis that certain extracellular proteins and peptides from gut bacteria may mediate part of this immunomodulation