Kluczowe dokumenty
744735
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
Synonim(y):
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98.0-102.0% (AT)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
Klucz InChI
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)