Merck
744042
Sigma-Aldrich
1-Butene
≥99.6%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Beilstein:
1098262
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
1.93 (vs air)
ciśnienie pary
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Próba
≥99.6%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
723 °F
granice wybuchowości
9.3 %
bp
−6.3 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Wysokociśnieniowy cylinder aluminiowy o pojemności 500 ml wyposażony w zawór ze stali nierdzewnej zgodny z normą DIN 477-1.
Inne uwagi
Dla 744042-265G-EU: mocowanie wylotowe: DIN 477-1 nr 1, zalecanymi regulatorami są Z742160 lub Z742161.
Polecane produkty
For 744042-265G-EU: outlet fitting: DIN 477-1 no. 1, Z742160 or Z742126 are the recommended regulators.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-112.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felicia R Lucci et al.
Nature communications, 6, 8550-8550 (2015-10-10)
Platinum is ubiquitous in the production sectors of chemicals and fuels; however, its scarcity in nature and high price will limit future proliferation of platinum-catalysed reactions. One promising approach to conserve platinum involves understanding the smallest number of platinum atoms
Kazuhiro Taguchi et al.
SpringerPlus, 3, 6-6 (2015-02-13)
An estimation procedure for biobased carbon content of polyethylene composite was studied using carbon-14 ((14)C) concentration ratios as measured by accelerated mass spectrometry (AMS). Prior to the measurement, additives and fillers in composites should be removed because they often contain
A Stojić et al.
Environmental science and pollution research international, 22(17), 13137-13152 (2015-05-01)
In this study, the concentrations of volatile organic compounds were measured by the use of proton transfer reaction mass spectrometry, together with NO x , NO, NO2, SO2, CO and PM10 and meteorological parameters in an urban area of Belgrade