Merck
741612
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
DIPA-13C6
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)213CHNH13CH(13CH3)2
Masa cząsteczkowa:
107.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
84 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
gęstość
0.764 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)