Merck
741205
Sigma-Aldrich
3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21BClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
188.3 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(CN)c2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
Klucz InChI
BZZYJHQGJDCCCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)