Merck
739456
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-bromoisobutyrate
average Mn 1,200
Synonim(y):
PEG methyl ether bromoisobutyrate 1000, mPEG bromoisobutyrate 1000, ATRP initiator, PEG methyl ether bromoisobutyrate, mPEG bromoisobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCOC(CH3)2Br
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,200
temp. przejścia
Tm 35-40 °C
Opis ogólny
PEG average Mn = 1,000; n ~22
Zastosowanie
Poly(ethylene glycol)-containing ATRP initiator for generating a block copolymer with a PEG block on one end. The PEG block is terminated with an unreactive methoxy group.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has emerged as one of the most successful synthetic techniques for the preparation of polymers with predetermined molecular weights, narrow molecular weight distributions, and high degrees of chain end functionalities.
ATRP polymerization, chain transfer agent, living polymerization, functional telechelic polymers
Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Zobacz wszystko
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.