Merck
767581
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-bromoisobutyrate
average Mn 600
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 350 (n~8)
average Mn 600
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465
gęstość
1.214 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
bromo
α-koniec
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
PEG sfunkcjonalizowany grupą bromoizobutyrylową w celu zainicjowania polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Ten makroinicjator może być stosowany w celu zwiększenia biokompatybilności, hydrofilowości lub generowania kopolimerów blokowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.