Merck
739243
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromoacetone-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH213CO13CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[13CH2][13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H4Br2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
LQQKDSXCDXHLLF-VMIGTVKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)