Merck
739006
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)dicyclohexylphosphine
97%
Synonim(y):
2-Bromo-dicyclohexylphenylphosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26BrP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
76-79 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Brc1ccccc1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H26BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
Klucz InChI
QFPIIICNJHDAKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1