Kluczowe dokumenty
938211
Sigma-Aldrich
Manganese ferrite nanoparticles
silica coated, 100 nm particle size, 0.1 wt. % in water
Synonim(y):
zdyspergowane nanocząstki ferrytu manganu pokryte krzemionką
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
Poziom jakości
Formularz
dispersion
stężenie
0.1 wt. % in water
wielkość cząstki
100 nm
bp
>1000 °C (Manganese ferrite)
mp
>300 °C (Manganese ferrite)
ciąg SMILES
[O].[Mn].[Fe]
InChI
1S/Fe.Mn.O
Opis ogólny
Nanocząstki ferrytu manganu powlekane krzemionką, o wielkości cząstek 100 nm, 0,1% wag. w wodzie, zostały zaprojektowane poprzez powlekanie nanocząstek ferrytu manganu (NPs) powłoką krzemionkową, umożliwiając rozpuszczalność w wodzie i biokompatybilność NPs. Powłoka zapewnia ochronną i funkcjonalną warstwę powierzchniową dla nanocząstek ferrytu manganu, oferując różne zalety i potencjalne zastosowania w pracach badawczych.
Zastosowanie
Powlekane krzemionką nanocząstki ferrytu manganu znajdują zastosowanie w badaniach nad ukierunkowanym dostarczaniem leków i obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Cząstki wykazują właściwości superparamagnetyczne, odpowiednie dla środków kontrastowych MRI. W badaniu stwierdzono, że nanocząstki ferrytu manganu pokryte krzemionką są wysoce skutecznym środkiem kontrastowym T2 w porównaniu z innymi zgłoszonymi nanocząstkami, co uzasadnia ich potencjał w diagnostyce raka opartej na MRI. Badania wykazały, że nanocząstki ferrytu manganu pokryte krzemionką są skutecznymi, selektywnymi i wielokrotnego użytku adsorbentami do usuwania błękitu metylenowego (MB), który jest zanieczyszczeniem związanym z problemami zdrowotnymi, takimi jak podrażnienie oczu i swędzenie skóry, a także problemy z układem oddechowym i trawiennym i jest powszechnie stosowany jako barwnik w przemyśle tekstylnym, do barwienia tkanek i w przemyśle garbowania skóry.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)