Merck
738298
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,5-dimethylthiophene
contains sodium bicarbonate as stabilizer, 96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
zawiera
sodium bicarbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561
gęstość
1.475 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(Br)s1
InChI
1S/C6H7BrS/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h3H,1-2H3
Klucz InChI
RKANUDQVJZLGOO-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt jest stabilizowany wodorowęglanem sodu, który może powodować lekkie zmętnienie produktu, co nie powinno mieć wpływu na jego stosowanie.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)