Merck
738158
Sigma-Aldrich
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482
gęstość
1.287 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5/c1-2-5-13-8(12)14-9-6(10)3-4-7(9)11/h2H,1,3-5H2
Klucz InChI
OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide (alloc-Su) can be used as:
  • A building block for the preparation of glycopeptide scaffolds.
  • A reagent in the synthesis of various functional cyclic carbonate monomers from 2-amino-1,3-propane diols.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and in vitro evaluation of bisphosphonated glycopeptide prodrugs for the treatment of osteomyelitis
Tanaka KSE, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1355-1359 (2010)