Merck
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474
gęstość
1.160 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amide
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
Klucz InChI
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)