Merck
737003
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-methylcyclopentane hydrochloride
97%
Synonim(y):
1-Methylcyclopentanamine hydrochloride, 1-Methylcyclopentylamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
135-140 °C
ciąg SMILES
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
Klucz InChI
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)