Merck
729043
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6D3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
71-73 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1Br)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1D,2D,3D
Klucz InChI
PBOPJYORIDJAFE-CBYSEHNBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)