Merck
736163
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
F13C6H4OH
Masa cząsteczkowa:
118.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
tw
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
gęstość
1.322 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.0 °C - closed cup