Kluczowe dokumenty
735264
Fluorine doped tin oxide coated glass slide
L × W × D 300 mm × 300 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
Synonim(y):
TEC 15, FTO glass
About This Item
Polecane produkty
opis
Haze: ≤0.74%
Poziom jakości
skład
SnO2/F
rezystywność powierzchniowa
~13 Ω/sq
dł. × szer. × gł.
300 mm × 300 mm × 2.3 mm
przepuszczalność
82-84.5% (visible)
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Przezroczysta elektroda przewodząca (TCE) jest niezbędnym elementem różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), diody elektroluminescencyjne (LED) i ekrany dotykowe.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.