Kluczowe dokumenty
733024
Benzonitrile-(nitrile-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Phenyl cyanide-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
tw
191 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i6+1
Klucz InChI
JFDZBHWFFUWGJE-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)