Merck
729574
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-hydroxy-2-ethyl-d5-3-oxobutanoate-4-13C
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Butanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl-d5 ester, Ethyl 2-hydroxy-2-ethyl-d5-3-oxobutyrate-4-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3COC(OH)(CD2CD3)COOCH2CH3
Masa cząsteczkowa:
180.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3]C(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-8(11,6(3)9)7(10)12-5-2/h11H,4-5H2,1-3H3/i1D3,3+1,4D2
Klucz InChI
OYSDQXUXILFUDF-LXWCGQOWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.