Merck
726303
Sigma-Aldrich
N1,N4-Bis-Boc-spermidine
≥95.0% (TLC)
Synonim(y):
1,5-Di-Boc-1,5,10-triazadecane, N1,N4Di-Boc-1,8-diamino-4-azaoctane, {3-[(4-Aminobutyl)-tert-butoxycarbonylamino]propyl}carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H35N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.48
Beilstein:
6418809
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (TLC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
Klucz InChI
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)