Kluczowe dokumenty
723134
Tris(2-pyridylmethyl)amine
98%
Synonim(y):
TPA, TPMA, Tri-(2-picolyl)amine, Tripicolylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
85-89 °C
ciąg SMILES
C(N(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C18H18N4/c1-4-10-19-16(7-1)13-22(14-17-8-2-5-11-20-17)15-18-9-3-6-12-21-18/h1-12H,13-15H2
Klucz InChI
VGUWFGWZSVLROP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Tools and techniques for performing atom transfer radical polymerization (ATRP) with benefits and limitations.
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has emerged as one of the most successful synthetic techniques for the preparation of polymers with predetermined molecular weights, narrow molecular weight distributions, and high degrees of chain end functionalities.
ATRP polymerization, chain transfer agent, living polymerization, functional telechelic polymers
Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
Protokoły
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Sigma-Aldrich presents an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.