Merck
645095
Sigma-Aldrich
Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine
90%
Synonim(y):
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H36N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453
tw
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)