Kluczowe dokumenty
722197
Methyl thiocyanate
97%
Synonim(y):
Thiocyanic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
gęstość
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiocyanate
thioether
ciąg SMILES
CSC#N
InChI
1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
Klucz InChI
VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?