Kluczowe dokumenty
721263
4-Nitrobenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6D4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
103-106 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
BXRFQSNOROATLV-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)