Merck
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BF3K
Masa cząsteczkowa:
162.00
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
130-134 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)