Merck
718181
Sigma-Aldrich
N-4-Methanesulfonamidephenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-(Dihydroxyboryl)-N-(methylsulfonyl)phenylamine, 4-(Methanesulfonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulfonylaminophenylboronic acid, [4-[(Methanesulfonyl)amino]phenyl]boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10BNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
Klucz InChI
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Potent and selective inhibitors of IKK-β
  • Inhibitors for treatment of osteoporosis
  • Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)