Merck
717118
Sigma-Aldrich
6-Cyano-1H-indazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
128-135 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-5-10-11-8(7)3-6/h1-3,5H,(H,10,11)
Klucz InChI
QVGRVWCYOJDNQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)