Kluczowe dokumenty
716537
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
207-212 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)