Merck
715395
Sigma-Aldrich
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
148-152 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Klucz InChI
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(tetrazol-5-ylo)fenyloboronowy może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • Pochodnych biarylotetrazolu poprzez krzyżowe sprzęganie Suzuki-Miyaura z halogenkami arylowymi i heteroarylowymi poprzez tworzenie wiązania C-C.
  • Pochodne 2-aminobenzoksazolu zawierające bifenylotetrazol jako silne ludzkie inhibitory chemR23.
  • Pochodne o-fenylenodiaminy zawierające tetrazol jako silne inhibitory 2,3-dioksygenazy indoloaminowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)