Merck
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
97%
Synonim(y):
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridine, tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
Klucz InChI
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)