Kluczowe dokumenty
134759
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
97%
Synonim(y):
1,2,5,6-tetrahydropirydyna, 3,6-dihydro-2H-pirydyna, Δ3-Piperydyna
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2
Klucz InChI
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?