Merck
715123
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
6-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
51-55 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
Klucz InChI
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)