Merck
711535
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
3,4,5-Trimethoxyiodobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.09
Beilstein:
1529690
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
lumps
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
COc1cc(I)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11IO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)