Merck
711462
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine dihydrochloride
≥98%
Synonim(y):
α,α′-Diamino-o-xylene dihydrochloride, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene dihydrochloride, ortho-Phenylene-bis(methylamine) dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
Postać
crystals
zanieczyszczenia
~4% water
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
Klucz InChI
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of