Merck
71034
Sigma-Aldrich
Chloro-dimethyl-octadecylsilane solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, 70% in toluene
Synonim(y):
Silane ODM-Tol Sol, Dimethyl-octadecylchlorosilane, Octadecyldimethylchlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H43ClSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.09
Beilstein:
2246012
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solution
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Formularz
solution
skład
n- and iso-isomer, ≥64%
n-isomer, >59%
stężenie
70% in toluene
gęstość
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
Klucz InChI
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Choro-dimethyl-octadecylsilane can be used as a precursor for the synthesis of hydrophobic silicon nanoparticles with fluorescence properties via low temperature colloid-chemical synthetic method. It can also be used to prepare non-porous C18 silica gel stationary phase which is used in the separation of chiral enantiomers by capillary electrochromatography method.
Inne uwagi
prices for bulk quantities on request
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silicon nanoparticle based fluorescent biological label via low temperature thermal degradation of chloroalkylsilane
D Pradip, et al.
Nanoscale, 5(13), 5732-5737 (2013)
Preparation of 1 ?m non-porous C18 silica gel stationary phase for chiral-pressurized capillary electrochromatography
Lu Yangfang, et al.
Se Pu / Chinese Journal of Chromatography, 33(3), 209-214 (2015)
Victor K Langsi et al.
Journal of chromatography. A, 1402, 17-26 (2015-06-02)
Nanometer control over the porous shell thickness of sub-2-μm-shell particles is investigated. Three seeded growth mesoporous thin shell particles for HPLC were prepared, with 0.05μm (or 50nm) porous shell layers: particle sizes 1.5μm (solid core diameters 1.4μm), 1.7μm (solid core
Adelina Smirnova et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(11), 1201-1204 (2015-11-13)
Micro- and nanofluidics has attracted much attention, particularly concerning single-cell analysis when small amounts of liquids are examined. In present work we successfully fabricated extended-nano channels that were more narrow and shorter (2 mm) as well as wider and longer
Faiz Ali et al.
Journal of separation science, 37(23), 3426-3434 (2014-09-23)
Ground porous silica monolith particles with an average particle size of 2.34 μm and large pores (363 Å) exhibiting excellent chromatographic performance have been synthesized on a relatively large scale by a sophisticated sol-gel procedure. The particle size distribution was