Merck
710210
Sigma-Aldrich
(E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propene-1-yl-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
(E)-2-[3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[(1E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-Butyldimethyl[[(2E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-en-1-yl]oxy]silane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H31BO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
gęstość
0.910 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C15H31BO3Si/c1-13(2,3)20(8,9)17-12-10-11-16-18-14(4,5)15(6,7)19-16/h10-11H,12H2,1-9H3/b11-10+
Klucz InChI
LUURLZJMKOVITO-ZHACJKMWSA-N
Zastosowanie
(E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propene-1-yl-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant in:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.
  • The synthesis of anti-homoallylic alcohols by allylation reaction with aldehydes in the presence of iridium complex-catalyst.
  • The preparation of α-imino aldehydes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of α-imino aldehydes by [1, 3]-rearrangements of O-alkenyl oximes
Kontokosta D, et al.
Organic Letters, 15(18), 4830-4833 (2013)