About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
mp
115-119 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)