Merck
708496
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride solution
1 M in methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1 M in methylene chloride
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Klucz InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek acetylu (AcCl) może być stosowany jako:
  • Odczynnik acylujący do przygotowania użytecznych kluczowych półproduktów w syntezie organicznej.
  • Odczynnik do przekształcania oksatioacetali i ditioacetali w odpowiednie związki karbonylowe w obecności azotynu sodu.
  • Odczynnik aktywujący lub acylujący w syntezie organicznej w fazie stałej.
  • Odczynnik do przygotowywania różnych alkilowych i arylowych eterów tetrahydropiranylowych z odpowiednich alkoholi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A highly efficient procedure for regeneration of carbonyl groups from their corresponding oxathioacetals and dithioacetals using sodium nitrite and acetyl chloride in dichloromethane
Khan AT, et al.
Synlett, 2003(03), 0377-0381 (2003)
New phenylfluorenyl based linkers for solid phase synthesis
Bleicher KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9037-9042 (2000)
Peter C Papageorgiou et al.
Journal of hypertension, 32(7), 1523-1533 (2014-04-16)
Activated coagulation Factor XII (FXIIa) infusion increases peripheral resistance (TPR) and mean arterial pressure (MAP) of Brown Norway but not plasma kininogen deficient Brown Norway Katholiek (BNK) rats. FXIIa concentrations are elevated in hypertensive end-stage renal disease patients receiving conventional
Paolo Gelosa et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(6), 979-988 (2014-03-20)
The ADP-responsive P2Y12 receptor is expressed on both platelets and microglia. Clinical data show that ticagrelor, a direct-acting, reversibly binding P2Y12-receptor antagonist, reduces total cardiovascular events, including stroke. In our present study, we investigated the expression of P2Y12 receptors and
Silvie Van den Hoecke et al.
BMC genomics, 16, 79-79 (2015-03-12)
Influenza viruses exist as a large group of closely related viral genomes, also called quasispecies. The composition of this influenza viral quasispecies can be determined by an accurate and sensitive sequencing technique and data analysis pipeline. We compared the suitability