708216
Cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
97%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
175-179 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-6(10)8(7(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3