Merck
707619
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13C6H5BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
tw
230 °C
mp
16-19 °C
gęstość
1.635 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Klucz InChI
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)