Kluczowe dokumenty
1.52271
Supelco
Chromolith® WP 300 RP-18 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 WP 300 RP-18 50-4,6 Kolumna HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 RP-18, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18% Carbon loading
18% loading
Parametry
200 bar pressure
200 bar pressure
60 °C max. temp.
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
monolithic silica
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
C18 bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
2 μm macroporosity
30 mm mesoporosity
30 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
1.5-7.5
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Bioterapeutyki, na przykład leki inżynierii biologicznej i terapeutyki peptydowe, stanowią obietnicę nowych metod leczenia w przyszłości. Koszty produkcji spadają, co prowadzi do niezwykle wysokiego zapotrzebowania na odpowiednie metody analityczne do monitorowania procesów i kontroli jakości tych biomolekuł. HPLC jest preferowaną metodą analizy, dlatego ważne jest, aby użyć odpowiedniej kolumny dla tych większych cząsteczek.
Dokładna analiza białek, przeciwciał i dużych peptydów wymaga kolumn o dobrej przepuszczalności, wraz z lepszym przenoszeniem masy i selektywnością. Aby wykluczenie rozmiaru nie miało wpływu na separację, rozmiar porów powinien być około dziesięć razy większy niż analizowana cząsteczka. Kolumny chromolitowe wykazały duży potencjał i wyższość w porównaniu ze standardową krzemionką. Kolumny 9639 WP 300 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kolumny9639 WP 300 RP-18 mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 30 nm (300 Å), a modyfikację powierzchni stanowi oktadecylosilan. Kolumny 9639 WP 300 RP-18 są objęte klasyfikacją USP L1. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek 5 μm. Kolumny9639 WP 300 RP-18 są odpowiednie do zastosowań LC-MS. Kolumny o długości 50 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm to najlepszy wybór do bardzo szybkich separacji biomolekuł w dowolnym systemie HPLC. Kolumny9639 WP 300 RP-18 50-4,6 HPLC umożliwiają:
  • Całkowicie obojętny biologicznie sprzęt kolumnowy i wysoki odzysk biologiczny
  • Szybkie separacje przy bardzo niskim przeciwciśnieniu w kolumnie
  • Wysoką tolerancję matrycy, umożliwiającą oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
  • Oszczędność kosztów dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji kolumn
  • Podłączanie kolumn, gradienty przepływu i stosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości.
Zalecane kolumny Guard to: 9639 WP 300 RP-18, wkłady ochronne 5-4,6 (3 sztuki) [1.52273] z uchwytem wkładu ochronnego 9639 Guard Cartridge Holder Bioinert 5 mm x 4,6 mm [1.52255] lub 9639 WP 300 RP-18 wkłady ochronne 10-4,6 (3 sztuki) [1.52272] z uchwytem wkładu ochronnego 9639 Guard Cartridge Holder Bioinert 10 mm x 4,6 mm [1.52256]. Łącznik kolumn 9639 może być użyty do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn. [1.51467] Dowiedz się więcej: Broszura: Race through your Separations on Any System. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC9639 WP 300 RP-18 są również dostępne z wymiarem wewnętrznym 2 mm. Ulotka: Szybka i solidna chromatografia białek - kolumny HPLC 9639 WP 300 RP-18 o wymiarze wewnętrznym 2 mm. Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami HPLC i UHPLC. Produkty Supelco HPLC: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy