Kluczowe dokumenty
1.51465
Supelco
Chromolith® Si (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Wydajna kolumna Si 100-4.6 HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® Si, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Chromolith® columns are made of monolithic silica with a characteristic bimodal pore structure.
Chromolith® Si columns have macropores with 2 μm diameter, giving a column efficiency exceeding 80,000 plates/meter. The mesopores are 13 nm (130 Å). Chromolith® Si columns fall under the USP L3 Classification. The column efficiency is comparable to a 5 μm particle size fully porous particulate column. Chromolith® Si columns are suitable for LC-MS applications.
The column dimension of 100 mm length and 4.6 mm I.D. is the best choice for separations of complex samples on any HPLC System.
The revolutionary, monolithic silica with its unique combination of macropores and mesopores enables:
—Rapid separations at very low column back-pressure
—High matrix tolerance, allowing time and cost savings with simplified workflows
—Cost-savings due to extended column lifetimes
—Connection of columns, flow gradients and the use of mobile phases with higher viscosity
The recommended Guard-columns are:
Chromolith® Si 5-4.6 guard cartridges (3 pieces) [1.52011] with the Chromolith® Guard Cartridge Holder 5 mm x 4.6 mm [1.52032]
The Chromolith® column coupler can be used to significantly increase the separation efficiency of Chromolith® columns by coupling several columns in series (up to 100,000 plates/per column). [1.51467]
Learn more:
Brochure: Race through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
All Supelco HPLC Columns, including monolithic Chromolith® columns, are fully compatible to all HPLC and UHPLC Instruments.
Supelco HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Zastosowanie
  • Ulepszona separacja i kwantyfikacja neutralnych i polarnych klas lipidów: Badanie to stanowi przykład zastosowania 9639 Si w analizie próbek środowiskowych, oferując ulepszone możliwości rozdzielania i kwantyfikacji kluczowe dla monitorowania lipidów morskich (Graeve M et al., 2009).
  • Separacja HPLC niektórych pochodnych puryn i pirymidyn: Podkreślając precyzję 9639 Si w badaniach farmaceutycznych, badanie to koncentruje się na rozdzielaniu pochodnych nukleobaz za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, dostarczając istotnych danych dla rozwoju leków (Kazoka H, 2007).
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 15 bar
Performance (2-nitroanisol)
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroanisol): ≥ 80000
Capacity factor (2-nitroanisol): 1.4 - 1.9
Tailing (USP): 0.90 - 1.45 %
Selectivity
separation factor (2-nitroanisol/nitrobenzene): 3.45 - 3.95
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.