Kluczowe dokumenty
1.25251
Supelco
Chromolith® Si (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 25 mm Prep Column
Synonim(y):
9639 Kolumna Prep Si 100-25
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® Si, L × I.D. 100 mm x 25 mm Prep column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
Parametry
100 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 2 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość porów
12 nm mesoporosity
3 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Preparatywna HPLC wymaga znacznie większych objętości próbek niż chromatografia analityczna. W związku z tym większa przepustowość próbki i szybkość separacji są niezbędne dla uzyskania optymalnej wydajności. Kryteria te najlepiej spełniają kolumny 9639 Prep Si. Połączenie makro- i mezoporów maksymalizuje wydajność separacji i szybkość przepływu, jednocześnie minimalizując opór.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu kolumny
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonej żywotności kolumny
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz separację w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 15 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroanisol): ≥ 50000
Capacity factor (2-nitroanisol): 1.0 - 2.0
Tailing (USP): 0.90 - 1.45 %
separation factor (2-nitroanisol/nitrobenzene): 3.2 - 4.0
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany