Kluczowe dokumenty
1.52048
Supelco
Chromolith® CN (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
9639 CN 100-4.6 Kolumna HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® CN, L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
Cyano (CN) bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9639 kolumn wykonano z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Kolumny9639 CN mają makropory o średnicy 2 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 80 000 płyt/metr. Mezopory mają średnicę 13 nm (130 Å). Kolumny 9639 CN są objęte klasyfikacją USP L10. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek 5 μm. Kolumny 9639 CN są odpowiednie do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 100 mm i średnicy wewnętrznej 4,6 mm jest najlepszym wyborem do separacji złożonych próbek w dowolnym systemie HPLC.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu kolumny
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonej żywotności kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i zastosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 wkłady ochronne CN 5-4,6 (3 sztuki) [1.52050] z uchwytem wkładu ochronnego 9639 5 mm x 4,6 mm [1.52032]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.