Merck
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanediamine
97%
Synonim(y):
(1R,2R)-(+)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[(3-trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18F6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
112-117 °C
ciąg SMILES
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)