Merck
706035
Sigma-Aldrich
Aldosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
Synonim(y):
11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-D7, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-D7, 11β,21-Dihyroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-Dihyroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-Aldocorticosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7, Deuterated aldocorticosterone, Deuterated aldosterone, Reichstein X (2,2,4,6,6,21,21-d7), Reichstein X-D7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D7H21O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom % D (based on d7)
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
706035-1MG4061826688588
706035-5MG4061833239643
706035-2MG4061833239636